Learn More
n-Heptano, 99 + %, extra seco sobre tamices moleculares, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783403 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10500542 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
11326525 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10783403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    35.20€ / 100 ml
    Ahorro 1.10€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -91.0°C
Nombre de nota Over Molecular Sieves
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.6830g/mL
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −4°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3850 to 1.3890
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.683
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max.
Beilstein 01, 154
Índice Merck 15, 4694
Punto de ebullición 98.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.