Learn More
N-Heptafluorobutiril-imidazol, + 98 %, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10794941 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10794941 5 g Recipiente de plástico 5 GR
1 options
Código de producto. 10794941 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0095/45
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 32477-35-3
Punto de fusión 10°C
Color Incolora
Punto de ebullición 158°C
Envase Recipiente de plástico
Fórmula molecular C7H3F7N2O
Número MDL 14503
Cantidad 5 g
Sinónimo n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
Clave InChI MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ilbutan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 264.103
PubChem CID 94431
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1g/mol
Forma física Líquido