Learn More
n-Heptadecanal, TRC
Código de producto. 30407629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407629 2.5 g -
30394093 500 mg -
30397481 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2787502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-90-3
Fórmula molecular C17H34O
Peso molecular (g/mol) 254.45
Sinónimo Heptadecanal, 1-Heptadecanal, Margaric Aldehyde
Nombre IUPAC Heptadecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptadecanal
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h17H,2-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.261