Learn More
n-heptacosano 100 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315808 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315808 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14122300HE100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptacosane
CAS 593-49-7
Nombres de analitos o componentes n-Heptacosane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H56
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Heptacosane, n-Heptacosane
Fórmula InChI InChI=1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC heptacosano
Solvent or Matrix Hexane
Peso molecular (g/mol) 380.73
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4382 g/mol