Learn More
Sulfato de N-guanilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429406 10 g 10 g
11439406 50 g 50 g
11449406 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19106.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-01-5
Fórmula molecular C4H12N8O2·H2SO4
Número MDL MFCD00035565
Sinónimo Dicyanodiamidine sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Guanylurea sulfate
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 6099371
Índice Merck 14,3093
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.27
Porcentaje de pureza 97%