Learn More
N-gliclina (N-glicilglicina), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Glycylglycine |
| CAS | 556-50-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O3 |
| Sinónimo | Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | NCC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-2[( -aminoacetil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 132.12 |
| Cantidad | 5 g |
| Show More |