Learn More
Ácido N-Glicolilo Neuramínico, TRC
Código de producto. 30004659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004659 25 mg 25 miligramos
30012716 10 mg 10 miligramos
30011444 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG65000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-83-3
Fórmula molecular C11 H19 N O10
Peso molecular (g/mol) 325.27
Nombre IUPAC (4S,5R,6R,7S,8R)-4,6,7,8,9-pentahidroxi-5-[(2-hidroxiacetil)amino]-2-ácido oxononanoico
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)CO)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Glycolylneuraminic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1009
Porcentaje de pureza >95%