Learn More
N-(glicoiloxi)-succinimida, TRC
Código de producto. 30397207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30397207 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30397207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG650008250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Glycoloyloxy)-succinimide
CAS 19374-87-9
Fórmula molecular C6H7NO5
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Hydroxy-acetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[(Hydroxyacetyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO5/c8-3-6(11)12-7-4(9)1-2-5(7)10/h8H,1-3H2
SMILES OCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-hidroxiacetato
Peso molecular (g/mol) 173.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0324