Learn More
N-(glicoiloxi)-succinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Glycoloyloxy)-succinimide |
| CAS | 19374-87-9 |
| Fórmula molecular | C6H7NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-acetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[(Hydroxyacetyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO5/c8-3-6(11)12-7-4(9)1-2-5(7)10/h8H,1-3H2 |
| SMILES | OCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-hidroxiacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 173.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0324 |