Learn More
N-glicidil ftalimida, TRC
Código de producto. 30388790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30388790 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30388790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6159951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Glycidyl Phthalimide
CAS 5455-98-1
Fórmula molecular C11 H9 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-oxiranylmethyl)- (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(oxiranylmethyl)- (9CI), 2-(2-Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,3-epoxypropyl)- (8CI), (Phthalimidomethyl)oxirane, 2,3-Epoxypropylphthalimide, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(Phthalimidomethyl)oxirane, 2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, Denacol EX 731, N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)-2-phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, N-Glycidylphthalimide, N-Oxiranylmethylphthalimide, NSC 7244
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
SMILES O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 2-(oxiran-2-ilmetil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 203.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0582