Learn More
N-(gamma-Maleimidobutirloxi)succinimida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414349 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15414349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61850.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Reactivo de entrecruzamiento heterobifuncional con reactividad a la amina y al sulfhidrilo.
  • Útil en inmunoensayos enzimáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(gamma-Maleimidobutyryloxy)succinimide
CAS 80307-12-6
Punto de fusión 130°C to 132°C
Color Blanco
Fórmula molecular C12H12N2O6
Número MDL MFCD00036817
Cantidad 100 mg
Beilstein 6427689
Sinónimo gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
Clave InChI PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 4-(2,5-dioxopirrol-1-il)butanoato
Peso molecular (g/mol) 280.24
PubChem CID 133440
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.23
Forma física Polvo