Learn More
N-Gamma-Acetil-N-2-formil-5-metoxiquinurenamina, TRC
Código de producto. 18080050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080050 10 mg 10 miligramos
18043120 1 mg 1 miligramo
18011730 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18080050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17610010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52450-38-1
Fórmula molecular C13 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 264.28
Sinónimo N-[3-[2-(Formylamino)-5-methoxyphenyl]-3-oxopropyl]acetamide, N1-Acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine, NSC 688263
Nombre IUPAC N-[3-(2-formamido-5-metoxifenil)-3-oxopropil]acetamida
SMILES COc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-gamma-Acetyl-N-2-formyl-5-methoxykynurenamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O4/c1-9(17)14-6-5-13(18)11-7-10(19-2)3-4-12(11)15-8-16/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.111
Porcentaje de pureza >95%