Learn More
Clorhidrato de N-gamma-acetil-5-metoxiquinurenamina, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | N-gamma-Acetyl-5-methoxykynurenamine Hydrochloride |
| CAS | 1215711-91-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O3 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O3.ClH/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13;/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(N)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-(2-amino-5-metoxifenil)-3-oxopropil]acetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 272.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0928 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?