Learn More
Clorhidrato de N-gamma-acetil-5-metoxiquinurenamina, TRC
Código de producto. 30315403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30315403 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30315403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18650010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-gamma-Acetyl-5-methoxykynurenamine Hydrochloride
CAS 1215711-91-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H16 N2 O3 . Cl H
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O3.ClH/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13;/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.COc1ccc(N)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C
Nombre IUPAC N-[3-(2-amino-5-metoxifenil)-3-oxopropil]acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 272.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0928
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.