Learn More
Clorhidrato de N-gamma-acetil-5-metoxiquinurenamina, TRC
Código de producto. 30327609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30327609 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30327609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA186500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-gamma-Acetyl-5-methoxykynurenamine Hydrochloride
CAS 1215711-91-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H16 N2 O3 . Cl H
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O3.ClH/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13;/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.COc1ccc(N)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C
Nombre IUPAC N-[3-(2-amino-5-metoxifenil)-3-oxopropil]acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 272.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0928
Porcentaje de pureza >95