Learn More
N-Formilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10724801 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10550761 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10724801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119732500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2591-86-8 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2591-86-8
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00006483
Clave InChI FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
PubChem CID 17429
ChEBI CHEBI:42546
Nombre IUPAC piperidina-1carbaldehído
SMILES C1CCN(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylpiperidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -31°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4830 to 1.485
Cantidad 250 mL
Beilstein 20, 45
Fieser 11,244
Gravedad específica 1.019
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Formylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.