Learn More
N-formilfenilefrina, Mikromol™
Descripción
N-formilfenilefrina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formylphenylephrine |
| CAS | 2382194-29-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Formylphenylephrine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[2-Hydroxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, N-Formylphenylephrine, N-((2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylformamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C=O |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metilformamida |
| Mostrar más |