Learn More
N-Formilnornicotina, TRC
Código de producto. 30406792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406792 50 mg
30390428 25 mg
30397228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70087550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3000-81-5
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 190.24
Nombre IUPAC 2-piridina-3-ilpiperidina-1-carbaldehído
SMILES O=CN1CCCCC1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylnornicotine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c14-9-13-7-2-1-5-11(13)10-4-3-6-12-8-10/h3-4,6,8-9,11H,1-2,5,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106