Learn More
N-Formilmetionina específica de ácido ribonucleico de transferencia a partir de E. coli MRE 600, MP Biomedicals™
Código de producto. 11461182 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 U
50 U
Tamaño de la unidad:
10 unidades
50 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461182 10 U 10 unidades
11471182 50 U 50 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461182 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219915410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
N-formilmetionina específica de ácido ribonucleico de transferencia a partir de E. coli MRE 600 Actividad=1300 ± 50 picomoles por unidad A260, polvo blanco
  • La N-formilmetionina específica de ácido ribonucleico de transferencia puede utilizarse como sustrato para estudiar la especificidad y cinética de la N-formilmetionina específica natural, mutada y químicamente diseñada a partir de aminoacil-ARNt sintetasa(s) y metionil-ARNt formiltransferasa(s) (MTF) de E. coli.
  • Cada molécula de ARN-T es específica y se une a un aminoácido particular; existe más de una para cada aminoácido.
  • El ARN-T realiza tres funciones durante la síntesis de proteínas: se une con su aminoácido específico, reconoce el codón correspondiente en el ARNm y coloca el aminoácido en la posición correcta para la adhesión a la cadena polipeptídica que se está formando y se une el polipéptido al ribosoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-63-0
Número MDL MFCD00132196
Nombre IUPAC Ribonucleic acid
Especificaciones
Color Blanco
Cantidad 10 U
Forma física Polvo