Learn More
N-formilmemantina, Mikromol™
Descripción
N-formilmemantina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formylmemantine |
| CAS | 351329-88-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Formylmemantine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-Formylmemantine, N-Formyl Memantine, Memantine Related Compound E (USP), N-3,5-Dimethyladamantan-1-yl formamide, Memantine Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)14-9-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC=O |
| Nombre IUPAC | N-(3,5-dimetil-1-adamantil)formamida |
| Mostrar más |