Learn More
N'-Formilquinurenina, TRC
Código de producto. 30135478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135478 25 mg 25 miligramos
30010158 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70049025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1022-31-7
Fórmula molecular C11 H12 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 236.22
Sinónimo α-Amino-2-(formylamino)-γ-oxo-Benzenebutanoic Acid;
Nombre IUPAC 2-amino-4-(2-formamidofenil)-4-oxobutano ácido
SMILES NC(CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylkynurenine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0797
Porcentaje de pureza >95%