Learn More
N-formilindolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formylindoline |
| CAS | 2861-59-8 |
| Fórmula molecular | C9H9NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-1H-indole-1-carboxaldehyde, 1-Indolinecarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c11-7-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10/h1-4,7H,5-6H2 |
| SMILES | O=CN1CCc2ccccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |