Learn More
N-Formylguanidine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formylguanidine |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5N3O/c3-2(4)5-1-6/h1H,(H4,3,4,5,6) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.04 |