Learn More
N-formilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formylglycine |
| CAS | 2491-15-8 |
| Fórmula molecular | C3H5NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Formylamino)acetic Acid, 2-Formamidoacetic Acid, Formylglycine, NSC 15826 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CNC=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-formamidoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 103.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0269 |