Learn More
Éster etílico de N-formilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 3154-51-6 |
| Fórmula molecular | C313C2H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dephenethylleccinine A, Ethyl N-formylglycinate, Ethyl formamidoacetate, Ethyl formylaminoacetate, NSC 14440 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCOC(=O)CNC=O |
| Nombre IUPAC | etil 2-formamidoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 133.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0582 |