Learn More
Éster etílico de N-formilglicina, TRC
Código de producto. 30396878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30396878 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30396878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7004602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylglycine Ethyl Ester
CAS 3154-51-6
Fórmula molecular C313C2H9NO3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Dephenethylleccinine A, Ethyl N-formylglycinate, Ethyl formamidoacetate, Ethyl formylaminoacetate, NSC 14440
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCOC(=O)CNC=O
Nombre IUPAC etil 2-formamidoacetato
Peso molecular (g/mol) 133.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0582