Learn More
Éster etílico N-Formilglicina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328435 25 g 25 g
11318435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10437.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster etílico N-Formilglicina se utiliza en la preparación de compuestos de aminometileneno. El enolato de sodio, isocianoacetato de etilo, fue preparado a partir de N-formilglicinato de etilo.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos comunes.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3154-51-6
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00014125
Clave InChI GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-formylglycine ethyl ester, ethyl n-formylglycinate, glycine, n-formyl-, ethyl ester, ethyl formylaminoacetate, ethylformylglycine, n-formylglycineethylester, ethyl formamidoacetate, 2-formylaminoacetic acid ethyl ester, for-gly-oet, ethyl formylglycinate
PubChem CID 76615
Nombre IUPAC etil 2-formamidoacetato
SMILES CCOC(=O)CNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylglycine ethyl ester
Punto de ebullición 106°C to 107°C (0.5mmHg)
Fórmula lineal OHCNHCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.453
Beilstein 1099378
Información de solubilidad Soluble in common organic solvents.
Densidad 1.15
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 97%