Learn More
N-Formilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484027 5 g 5 g
15474027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31053.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2491-15-8 | C3H5NO3 | 103.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-15-8
Fórmula molecular C3H5NO3
Peso molecular (g/mol) 103.08
Número MDL MFCD00037360
Clave InChI UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-formylglycine, formylglycine, glycine, n-formyl, fgly, for-gly-oh, formylglycin, n-hydroxymethyleneglycine, formylamino acetic acid, n-formylglycin, n-formyl-glycine
PubChem CID 75606
Nombre IUPAC Ácido 2-formamidoacético
SMILES OC(=O)CNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylglycine
Punto de fusión 147°C to 151°C
Fórmula lineal HCONHCH2CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.08
Porcentaje de pureza 98%