Learn More
Éster etílico de N-formilglicina-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formylglycine-13C2 Ethyl Ester |
| CAS | 1391051-73-2 |
| Fórmula molecular | C313C2H9NO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Dephenethylleccinine A-13C2, Ethyl N-formylglycinate-13C2, Ethyl formamidoacetate-13C2, Ethyl formylaminoacetate-13C2, NSC 14440-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,5+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)[13CH2]NC=O |
| Nombre IUPAC | etil 2-formamidoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 133.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.065 |