Learn More
N-Formilfluoxetina, TRC
Código de producto. 30132879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132879 250 mg 250 miligramos
30134592 50 mg 50 miligramos
30010726 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF699005250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199188-97-1
Fórmula molecular C18 H18 F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 337.34
Sinónimo N-Formylfluoxetine, N-Methyl-N-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]formamide
Nombre IUPAC N-metil-N-[3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]formamida
SMILES CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylfluoxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-22(13-23)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)24-16-9-7-15(8-10-16)18(19,20)21/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.129
Porcentaje de pureza >95%