Learn More
N-formilfluoxetina, Mikromol™
Código de producto. 30051162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051162 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051162 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.16
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-formilfluoxetina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylfluoxetine
CAS 199188-97-1
Nombres de analitos o componentes N-Formylfluoxetine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Formylfluoxetine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-22(13-23)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)24-16-9-7-15(8-10-16)18(19,20)21/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3
SMILES CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C=O
Nombre IUPAC N-metil-N-[3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]formamida
Peso molecular (g/mol) 337.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.129 g/mol