Learn More
N-formildesloratadina, Mikromol™
Código de producto. 17970926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970926 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17970926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.150025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-formildesloratadina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Formyl Desloratadine
CAS 117810-61-4
Nombres de analitos o componentes N-Formyl Desloratadine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H19 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Related Compound F
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
Nombre IUPAC 4-(8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 338.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338,1186 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.