Learn More
N-Formilcitisina, TRC
Código de producto. 30006169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006169 10 mg 10 miligramos
30005352 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF69897010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53007-06-0
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 1,5-Methano-2H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocine-3(4H)-carboxaldehyde, 1,5,6,8-tetrahydro-8-oxo-, (1R,5S)-, 1,5-Methano-2H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocine-3(4H)-carboxaldehyde, 1,5,6,8-tetrahydro-8-oxo-, (1R)-, (1R,5S)-1,5,6,8-Tetrahydro-8-oxo-1,5-methano-2H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocine-3(4H)-carboxaldehyde, (-)-N-Formylcytisine, N-Formylcytisine
SMILES O=CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylcytisine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c15-8-13-5-9-4-10(7-13)11-2-1-3-12(16)14(11)6-9/h1-3,8-10H,4-7H2/t9-,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055
Porcentaje de pureza >95%