Learn More
N-Formil Varenicline, TRC
Código de producto. 30408672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408672 10 mg
30399837 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70165010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796865-82-2
Fórmula molecular C14 H13 N3 O
Peso molecular (g/mol) 239.27
Sinónimo 6,10-Methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, 6,7,9,10-tetrahydro-, 6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, N-Formylvarenicline
SMILES O=CN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl Varenicline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O/c18-8-17-6-9-3-10(7-17)12-5-14-13(4-11(9)12)15-1-2-16-14/h1-2,4-5,8-10H,3,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1059