Learn More
N-formil tiroxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl Thyroxine |
| CAS | 671235-41-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H11 I4 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine, N-formyl-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, N-formyl- (5CI), N-Formyl-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11I4NO5/c17-9-4-8(5-10(18)14(9)23)26-15-11(19)1-7(2-12(15)20)3-13(16(24)25)21-6-22/h1-2,4-6,13,23H,3H2,(H,21,22)(H,24,25)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)NC=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-formamido-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 804.88 |
| Mostrar más |