Learn More
N-Formil Oxcarbazepina, TRC
Código de producto. 30392562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392562 100 mg
30389429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF700880100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346601-76-0
Fórmula molecular C16H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 280.28
Sinónimo N-Formyl-10,11-dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
SMILES O=C(NC=O)N(C1=C(C2)C=CC=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl Oxcarbazepine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0848
Porcentaje de pureza >95%