Learn More
(±)-N-formil octabase, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-N-Formyl Octabase |
| CAS | 63477-91-8 |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2(1H)-isoquinolinecarboxaldehyde, 2-Formyl-1-(4-methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO2/c1-21-16-8-6-14(7-9-16)12-18-17-5-3-2-4-15(17)10-11-19(18)13-20/h6-9,13,18H,2-5,10-12H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC2N(CCC3=C2CCCC3)C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-metoxifenil)metil]-3,4,5,6,7,8-hexahidro-1H-isoquinolina-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 285.381 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.173 |