Learn More
N-Formil Norfloxacina, TRC
Código de producto. 17951745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951745 25 mg 25 miligramos
17952295 50 mg 50 miligramos
17970925 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70101525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70459-04-0
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 347.34
Sinónimo 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 1-etil-6-fluoro-7-(4-formilpiperazina-1-il)-4-oxoxinolinina-3-ácido carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-2-20-9-12(17(24)25)16(23)11-7-13(18)15(8-14(11)20)21-5-3-19(10-22)4-6-21/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1281