Learn More
MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
Código de producto. 16469206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16469206 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469206 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1591
MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys TFA (For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH TFA) is a formyl peptide receptor (FPR) agonist.
Especificaciones
Pureza 98.64%
CAS 71901-21-8
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 824.02 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 16.67 mg/mL (20.23 mM∣ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
Sinónimo For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH