Learn More
MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.64% |
| CAS | 71901-21-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 824.02 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 16.67 mg/mL (20.23 mM∣ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) |
| Sinónimo | For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH |