Learn More
N-formil N,N-didesmetil sibutramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl N,N-Didesmethyl Sibutramine |
| CAS | 84467-85-6 |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22ClNO/c1-12(2)10-15(18-11-19)16(8-3-9-16)13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,15H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(C)CC(NC=O)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-[1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 279.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.139 |