Learn More
N-formil N-(des(ácido bórico)-des(metilbutil)) bortezomib, TRC
Código de producto. 30394132
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30394132 5 mg 5 miligramos
30397026 50 mg 50 miligramos
30401373 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7003055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl N-(des(boric acid)-des(methylbutyl)) Bortezomib
Nombres de analitos o componentes N-Formyl N-(des(boric acid)-des(methylbutyl)) Bortezomib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15H14N4O3
Sinónimo (S)-N-(1-Formamido-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)pyrazine-2-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O3/c20-10-18-14(21)12(8-11-4-2-1-3-5-11)19-15(22)13-9-16-6-7-17-13/h1-7,9-10,12H,8H2,(H,19,22)(H,18,20,21)/t12-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O=CNC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(C2=CN=CC=N2)=O)=O
Nombre IUPAC (S)-N-(1-formamido-1-oxo-3-fenilpropan-2-il)pirazina-2-carboxamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 298.3
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.11