Learn More
N-formil-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)etil]ciclohexanocarboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30051520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051520 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051520 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0615.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-formil-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)etil]ciclohexanocarboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
CAS 125273-88-3
Nombres de analitos o componentes 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H22 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Praziquantel Imp. C (EP), Praziquantel USP Related Compound C, Praziquantel USP RC C, N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP), Praziquantel Related Compound C, Praziquantel Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
SMILES O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
Nombre IUPAC N-formil-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihidroisoquinolin-2-il)etil]ciclohexanocarboxamida
Peso molecular (g/mol) 342.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342,158 g/mol