Learn More
N-formil mesalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl Mesalazine |
| CAS | 104786-99-4 |
| Fórmula molecular | C8H7NO4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 5-(Formylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, N-Formyl-5-ASA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO4/c10-4-9-5-1-2-7(11)6(3-5)8(12)13/h1-4,11H,(H,9,10)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(NC=O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-formamido-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0375 |