Learn More
N-formil memantina, TRC
Código de producto. 30404979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30404979 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30404979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF700740100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylmemantine
CAS 351329-88-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H21 N O
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-Formylmemantine, N-Formyl Memantine, Memantine Related Compound E (USP), N-3,5-Dimethyladamantan-1-yl formamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)14-9-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC=O
Nombre IUPAC N-(3,5-dimetil-1-adamantil)formamida
Peso molecular (g/mol) 207.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1623
Porcentaje de pureza >95