Learn More
N-formil lenalidomida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl Lenalidomide |
| CAS | 2197414-56-3 |
| Fórmula molecular | C14H13N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Formyllenalidomide, Formamide, N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]- (ACI), N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, N-Formyllenalidomide, N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O4/c18-7-15-10-3-1-2-8-9(10)6-17(14(8)21)11-4-5-12(19)16-13(11)20/h1-3,7,11H,4-6H2,(H,15,18)(H,16,19,20) |
| SMILES | O=CNc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-3H-isoindol-4-il]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 287.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0906 |