Learn More
N-formil-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462162 1 g 1 g
15472162 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456420010
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 13200-83-4 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13200-83-4
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Clave InChI DHDRGOURKDLAOT-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo 1-formyl-l-proline, l-proline, 1-formyl, n-formylproline, n-formyl-l-proline, 2s-1-formylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s---n-formylproline, n-formyl-l-proline tlc, s-1-formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, s-1-formylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 12461843
Nombre IUPAC (2S)-1-formIlpirrolidin-2-ácido carboxílico
SMILES C1CC(N(C1)C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl-L-proline
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -125
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Formyl-L-proline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.