Learn More
N-formil-L-metionina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400219 1 g 1 g
15420219 250 mg 250 miligramos
15410219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63493.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4289-98-9 | C6H11NO3S | 177.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4289-98-9
Fórmula molecular C6H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 177.22
Número MDL MFCD00021033
Clave InChI PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo n-formyl-l-methionine, n-formylmethionine, for-met-oh, s-2-formamido-4-methylthio butanoic acid, formyl-l-methionine, formylmethionine, l-methionine, n-formyl, unii-ps9357b4xh, n-formyl methionine
PubChem CID 439750
ChEBI CHEBI:16552
Nombre IUPAC (2S)-2-formamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl-L-methionine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido