Learn More
N-Formil-L-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl-L-leucine |
| CAS | 6113-61-7 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O3 |
| Sinónimo | L-Leucine, N-formyl-, Leucine, N-formyl-, L- (8CI), N-Formyl-L-leucine, (2S)-2-Formamido-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-2-Formamido-4-methylpentanoic acid, N-Formyl-S-leucine, N-Formylleucine, NSC 334321 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(7(10)11)8-4-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-formamido-4-ácido metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0895 |
| Mostrar más |