Learn More
N-formyl-L-leucina, tec. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15496387 1 g 1 g
15406397 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15496387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33564.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6113-61-7 | C7H13NO3 | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6113-61-7
Fórmula molecular C7H13NO3
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00055861
Clave InChI HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Sinónimo n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine
PubChem CID 9880216
Nombre IUPAC (2S)-2-formamido-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl-L-leucine
Punto de fusión 142°C to 145°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.18
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico