Learn More
N-Formil-L-leucina [S-(E)]-1-(2-Nonenil)dodecilo Éster, TRC
Product Code. 30406788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30406788 25 mg
30390239 5 mg
30397291 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30406788 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF70057525MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130676-63-0
Fórmula molecular C28 H53 N O3
Peso molecular (g/mol) 451.73
Sinónimo N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester (9Cl)
Nombre IUPAC [(E,10S)-henicos-7-en-10-yl] (2S)-2-formamido-4-metilpentanoato
SMILES CCCCCCCCCCC[C@@H](C\C=C\CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H53NO3/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-26(21-19-17-15-12-10-8-6-2)32-28(31)27(29-24-30)23-25(3)4/h17,19,24-27H,5-16,18,20-23H2,1-4H3,(H,29,30)/b19-17+/t26-,27+/m1/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.4025